Wichtige Dokumente
135615
2-Brom-2-methylpropan
98%
Synonym(e):
2-Brom-2-methyl-propan, 2-Methyl-2-brompropan
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Enthält
0.5% potassium carbonate as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.4279 (lit.)
bp
71-73 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−20 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: insoluble
organic solvents: miscible
Dichte
1.22 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
bromo
SMILES String
CC(C)(C)Br
InChI
1S/C4H9Br/c1-4(2,3)5/h1-3H3
InChIKey
RKSOPLXZQNSWAS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
60.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
16 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?