Merck
614556
Sigma-Aldrich
2-Brom-2-Methylpropan-d9
98 atom % D
Synonym(e):
tert-Butylbromid-d9
About This Item
Lineare Formel:
(CD3)3CBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
bp
72-74 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-20 °C (lit.)
Dichte
1.295 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+9
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C(Br)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H9Br/c1-4(2,3)5/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3
InChIKey
RKSOPLXZQNSWAS-GQALSZNTSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
60.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
16 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)