Wichtige Dokumente
176036
Iodmethan-d3
≥99.5 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Synonym(e):
Deuteriertes Iodmethan, Methyliodid-d3
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.89 (vs air)
Dampfdruck
22.76 psi ( 55 °C)
6.61 psi ( 20 °C)
Isotopenreinheit
≥99.5 atom % D
Assay
≥99% (CP)
Form
liquid
Enthält
copper as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.5262 (lit.)
bp
42 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−66.5 °C (lit.)
Dichte
2.329 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
environmental
pharmaceutical
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1D3
InChIKey
INQOMBQAUSQDDS-FIBGUPNXSA-N
Verpackung
Zubehör
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
176036-5G | 4061838752666 |
176036-1G | 4061838203700 |
176036-1KG | 4065272649612 |
176036-25G | 4061838752642 |
176036-25KG | 4065272649636 |
176036-50G | 4061838752659 |