8.18841
1-Chlorpropane
for synthesis
Synonym(e):
Propylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
373 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
520 °C
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
2.6-11.1 % (v/v)
mp (Schmelzpunkt)
-122 °C
Übergangstemp.
flash point -18 °C
Dichte
0.89 g/cm3 at 20 °C
SMILES String
ClCCC
InChI
1S/C3H7Cl/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3
InChIKey
SNMVRZFUUCLYTO-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,889 - 0,893
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-0.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-18 °C - closed cup