Wichtige Dokumente
903000
[4,4′-Bis(1,1-dimethylethyl)-2,2′-bipyridine] nickel (II) dichloride
Synonym(e):
(4,4′-dtbbpy)NiCl2
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
SMILES String
CC(C1=CC(C2=CC(C(C)(C)C)=CC=N2)=NC=C1)(C)C.Cl[Ni]Cl
InChIKey
PCWIKFRTCXESOT-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Decarboxylative arylation of oxo acids.
- Acylation of ethers.
- Cross-coupling of aryl bromides with alcohols.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)