Wichtige Dokumente
330841
5-Brom-1,2,3-trifluorbenzol
99%
Synonym(e):
1-Brom-3,4,5-trifluorbenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.482 (lit.)
bp
47-49 °C/60 mmHg (lit.)
Dichte
1.767 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
Fc1cc(Br)cc(F)c1F
InChI
1S/C6H2BrF3/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H
InChIKey
HKJCELUUIFFSIN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
113.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
45 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?