Wichtige Dokumente
196851
1,3,5-Trifluorbenzol
97%
Synonym(e):
sym-Trifluorobenzene
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.414 (lit.)
bp
75-76 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−5.5 °C (lit.)
Dichte
1.277 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Fc1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C6H3F3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
InChIKey
JXUKFFRPLNTYIV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
19.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-7 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?