Merck
261807
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trifluornitrobenzol
98%
Synonym(e):
1,3,5-Trifluoro-2-nitrobenzene
About This Item
Lineare Formel:
F3C6H2NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.08
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.477 (lit.)
bp
182-185 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
3.5 °C (lit.)
Dichte
1.514 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1c(F)cc(F)cc1F
InChI
1S/C6H2F3NO2/c7-3-1-4(8)6(10(11)12)5(9)2-3/h1-2H
InChIKey
PWRFDGYYJWQIAB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2,4,6-Trifluoronitrobenzene has been used in preparation of 4-methoxy-2,6-difluoroanilines, versatile building blocks in medicinal chemistry.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
172.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
78 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A convenient synthesis of 4-alkoxy-and 4-hydroxy-2, 6-difluoroanilines.
Alonso-Alija C, et al.
Tetrahedron Letters, 45(1), 95-98 (2004)