Wichtige Dokumente
257710
Selensulfid
Synonym(e):
Seleniumdisulfid
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
SMILES String
S=[Se]=S
InChI
1S/S2Se/c1-3-2
InChIKey
JNMWHTHYDQTDQZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- antifungal agent in shampoos.
- as electrode material in lithium ion batteries.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?