Wichtige Dokumente
15185
Boc-D-Trp-OH
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
Nα-Boc-D-tryptophan
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (TLC)
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C16H20N2O4/c1-16(2,3)22-15(21)18-13(14(19)20)8-10-9-17-12-7-5-4-6-11(10)12/h4-7,9,13,17H,8H2,1-3H3,(H,18,21)(H,19,20)/t13-/m1/s1
InChIKey
NFVNYBJCJGKVQK-CYBMUJFWSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?