Adventiv-Agenzien in Ihrem mAb-Prozess vorbeugen
Bioreaktoren, die für die Produktion monoklonaler Antikörper (mAb) verwendet werden, sind einem besonderen Kontaminationsrisiko durch biologisch kontaminierende pathogene Faktoren (Adventiv-Agenzien) ausgesetzt. Durch das Auftreten von Kontaminierungen wird die Herstellung unterbrochen, was zu Umsatzeinbußen und einer potenziellen Unterbrechung der Arzneimittellieferung führt. Herkömmliche Maßnahmen zur Verhinderung einer Kontamination im Upstream-Prozess konzentrieren sich auf die sorgfältige Beschaffung und Auswahl von Rohstoffen, umfassende Prüfungen auf das Vorhandensein von Viruskontaminationen und die Implementierung von Technologien, die verhindern, dass Viren in Produktionsprozesse gelangen.
Ereignisse mit starker Viruskontamination haben Hersteller von Biopharmazeutika dazu veranlasst, die Risikobewertungen zur Virussicherheit auf den Prüfstand zu stellen. In der Folge führen viele Biohersteller zusätzliche Maßnahmen ein, die dem Bioreaktor vorgeschaltet sind, um das Risiko einer Viruskontamination zu senken.
Zugehörige Artikel
- Viral safety in bioprocessing relies on a framework of (1) preventing contamination, (2) detecting contamination, and (3) removing or inactivating viral contaminants.
- Continued process verification is critical to maintain the strength, quality, and purity of the final drug product. It is a regulatory expectation as manufacturers are instructed to ensure their process remains in a continual state of control. Learn more in this technical article.
- This application note describes the benefits and performance of Cellvento® 4CHO-X Expansion Medium designed for multiple cell expansion steps from vial thaw to N-1 stages to generate higher biomass for inoculating fed-batch production bioreactors
- The accelerated mAb development program delivers GMP drug substance nine months from transfection. We designed the mAbExpress™ program to be fast, cost effective, and appropriate for the early clinical phase of your program, with regulatory support throughout.
- The performance of membrane adsorbers for antibody purification is compared to quaternary amine resins, membranes, and salt-tolerant primary amine membranes.
- Demonstration of the excellent capability of Carboxen® synthetic carbon adsorbents to reduce host cell proteins (HCPs) and recover monoclonal antibodies (mAbs) using a post protein A pool step.
- Alle anzeigen (6)
Workflow
Entfernung von Viren im Downstream-Prozess
Implementierung von Technologien zur Entfernung oder Inaktivierung von Viren und Durchführung von Abreicherungsstudien, durch welche die Prozesssicherheit belegt wird.
Herstellung monoklonaler Antikörper
Der Prozess zur Erzeugung monoklonaler Antikörper ist hochgradig Template-basiert und kommt bei der Herstellung von mAb-basierten Immuntherapien zur Anwendung. Dabei sind bei jedem Schritt robuste, skalierbare Prozesslösungen erforderlich, um eine hohe therapeutische Konzentration und Prozesssicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig die Anforderungen hinsichtlich einer raschen Markteinführung und Kosteneindämmung zu erfüllen.
Durch HTST pasteurisierte Glukose
Glukose ist ein kritischer Bestandteil vieler Zellkulturmedien und gilt allgemein als Hochrisikorohstoff in Bezug auf Viruskontaminationen. Die Bezeichnung als Hochrisikostoff ergibt sich aus der pflanzlichen Herkunft (Zuckerrohr- oder Rübenfelder) in Verbindung mit der natürlichen Attraktivität, die sie auf virusübertragende Nagetiere ausübt. Die Hochtemperatur-Kurzzeit-Pasteurisierung (HTST) von Glukoselösungen ermöglicht eine robuste Entfernung von Viren mit hoher physikalisch-chemischer Resistenz. Durch diese Lösung wird das Risiko einer Viruskontamination in Hochrisiko-Zellkulturmedienkomponenten direkt am Entstehungsort (Point of Origin) verringert, ohne die Leistung der Zellkultur zu beeinträchtigen.
Virenrückhaltende Filter für Zellkulturmedien
Die Filtration ist eine bekannte und einfach anzuwendende Technologie, die zur Verringerung des Risikos einer Bioreaktorkontamination eingesetzt werden kann. Zu den Vorteilen von virenrückhaltenden Filtern, die speziell für die effiziente Verarbeitung von Zellkulturmedien entwickelt wurden, gehören:
- Entfernen sowohl umhüllter als auch nicht umhüllter Viren über Bakterien und Mykoplasmen hinaus
- Verbesserte Prozessökonomie im Vergleich zum Einsatz von Downstream-Virenfiltern
- Aufrechterhalten der Zellkulturleistung
Rohstoffe nicht-tierischen Ursprungs und chemisch definierte Rohstoffe
Kontaminationen stammen häufig von Rohstoffen und tierischen Komponenten wie Rinderserum oder Trypsin. Rohstoffe und Komponenten tierischen Ursprungs mit hohem Risiko einer Viruskontamination können durch risikoärmere Alternativen ersetzt werden, wie z. B. chemisch definierte Zellkulturmedien und rekombinante Zusätze nicht-tierischen Ursprungs.
Genetisch veränderte virusresistente CHO-Zelllinien
Das Risiko einer Bioreaktorkontamination mit einem Adventivvirus, wie dem murinen Parvovirus (Minute Virus of Mice, MVM), stellt eine Herausforderung für alle Hersteller von Biopharmazeutika dar. Es wurden Zellen aus Ovarien des chinesischen Zwerghamsters (CHO) entwickelt, die gegen MVM-Infektionen resistent sind und ein wirksames Mittel zur Verhinderung der Kontamination von Bioreaktoren darstellen.
Weitere technische Informationen
Viral Safety – Risk Calculator
Durch HTST pasteurisierte Glukose
Artikel: Efficacy of Minute Virus of Mice (MVM) Inactivation Utilizing High Temperature Short Time (HTST) Pasteurization and Suitability Assessment of Pasteurized, Concentrated Glucose Feeds in Chinese Hamster Ovary (CHO) Cell Expression Systems
Anwendungshinweis: High Temperature Short Time Pasteurization
Webinar: HTST Pasteurization of Cell Culture Feeds for Upstream Viral Safety
Virenrückhaltende Filter für Zellkulturmedien
Webinar: Using Nanofiltration to Prevent Virus Contamination of Cell Culture Processes
Webinar: Bioreactor Protection with the Viresolve® Barrier Filter
Poster: Implementation of a Virus Barrier Media Filter into Fed-batch Bioprocesses
Poster: Upstream Virus Safety: Protect Your Bioreactor by Media Filtration
Whitepaper: Upstream Viral Safety - A Holistic Approach to Mitigating Contamination Risks
Rohstoffe nicht-tierischen Ursprungs und chemisch definierte Rohstoffe
Webinar: Bioprocessing Raw Materials: Risk Mitigation Strategies
Genetisch veränderte virusresistente CHO-Zelllinien
Webinar: Genetic Engineering of CHO Cells for Viral Resistance to MVM
Whitepaper: MVM Resistance through Genetic Engineering