Merck
Anticorpi ZooMAb®
La nostra piattaforma di anticorpi ricombinanti ZooMAb® costituisce una generazione assolutamente innovativa di anticorpi monoclonali ricombinanti che offrono la specificità e l'affinità superiori proprie degli anticorpi monoclonali, la riproducibilità tipica della tecnologia ricombinante e caratteristiche "verdi", inclusa la sostenibilità. Ogni anticorpo ZooMAb® è prodotto utilizzando un nostro sistema di espressione ricombinante proprietario, è purificato fino all'omogeneità e dispensato con precisione per ottenere una uniformità tra i diversi lotti robusta e altamente riproducibile. Ogni anticorpo è validato al fine di garantire prestazioni affidabili in più applicazioni, inclusa quella più tipica. Per ulteriori informazioni sui rivoluzionari vantaggi della tecnologia degli anticorpi ricombinanti ZooMAb®, visita la nostra pagina delle risorse tecniche sugli anticorpi ZooMAb®.
Hai bisogno di aiuto per trovare l'anticorpo giusto per la tua applicazione?
Utilizza il nostroAntibody Explorerper visualizzare e confrontare gli anticorpi in base a clonalità, applicazione, reattività per specie, coniugazione, specie ospite e formato.
Tabella della qualità degli anticorpi ZooMAb®
Anticorpi monoclonali di coniglio di qualità superiore
Il nostro primo gruppo di anticorpi ZooMAb® è stato ottenuto nel coniglio che può produrre una grande varietà di anticorpi contro immunogeni che risultano "difficili" nel topo, comprese piccole molecole (composti inferiori ai 600 kDa), peptidi e anticorpi specifici per siti di modificazione post-traduzionale (PTM). Riconoscendo una maggiore diversità di epitopi per antigene a livello picomolare e con elevata specificità, gli anticorpi di coniglio possono fornire risultati eccellenti sia nei saggi tradizionali, sia nelle colorazioni. Per maggiori informazioni, consulta la pagina delle FAQ sugli anticorpi ZooMAb®.
Un’innovazione premiata
La piattaforma di anticorpi monoclonali ricombinanti ZooMAb® è stata premiata come "Prodotto innovativo dell'anno 2020" da CiteAb, fornitore leader per le life science di dati di mercato e citazioni. Continuiamo a spingere i limiti un po' più in là per supportare le tue prossime scoperte, provetta dopo provetta.
  • Scopri di più sul contributo all’innovazione fornito dagli anticorpi ZooMAb® in questa intervista con CiteAb.
Confezioni multiple ZooMAb®
Vantaggi degli anticorpi ZooMAb®rispetto agli anticorpi tradizionali.
  • Stabilità e praticità massime
    Ogni anticorpo ZooMAb® viene fornito liofilizzato e confezionato singolarmente per assicurare stabilità a lungo termine e spedizioni più rapide e per ridurre al minimo i costi non a valore aggiunto come quelli connessi alla gestione della catena del freddo tipici degli anticorpi in forma liquida, tra i quali la necessità di un imballaggio termoisolante per il trasporto. Pertanto, ogni anticorpo ZooMAb® è eccezionalmente stabile e ciò consentente la spedizione e la conservazione a temperatura ambiente, se necessario.
  • Privi di conservanti
    Ogni anticorpo ZooMAb® è fornito privo di biocidi, come azoturo di sodio, o di conservanti di origine animale, come l'albumina di siero bovino (BSA), e contiene solamente tampone fosfato salino (PBS) con trealosio. Con gli anticorpi ZooMAb®, le complicazioni derivanti dalla presenza di materiali potenzialmente pericolosi o da restrizioni di sicurezza locali sono ridotte al minimo consentendone l’utilizzo in applicazioni sia in vivo chein vitro.
  • Privi di componenti di origine animale
    Gli anticorpi ZooMAb® sono prodotti senza nuocere agli animali e senza doverli sacrificare. Il nostro sistema di espressione ricombinante proprietario elimina la necessità di ricorrere alla fusione cellulare e alla creazione di ibridomi, fornendo al contempo maggiore specificità, affinità e riproducibilità rispetto agli anticorpi monoclonali equivalenti.
  • Diverse tipologie di confezione per ogni esigenza specifica
    Ogni anticorpo ZooMAb® è pre-aliquotato in dosi corrispondenti a 25 µL di liofilizzato, per massimizzare la durata di conservazione del prodotto. Puoi quindi acquistare solo il quantitativo necessario e risospendere solo ciò che utilizzerai nei tuoi esperimenti.
  • Riproducibilità in ogni applicazione
    Gli anticorpi ZooMAb® vengono prodotti con la tecnologia ricombinante, purificati e pre-aliquotati. Nei nostri laboratori testiamo ogni anticorpo in almeno 3 applicazioni e ci assicuriamo che funzioni come atteso in Western blotting, immunofluorescenza e nelle applicazioni più comuni.
Resta in contatto con noi e condividi la tua opinione
Usa il comodo codice QR stampato sull'etichetta di ogni prodotto ZooMAb® per trovare informazioni aggiornate su tutti i nuovi prodotti del portafoglio ZooMAb® e per condividere la tua esperienza sui nostri prodotti. I nostri anticorpi ZooMAb® sono progettati e testati pensando alle esigenze dei nostri clienti e sono coperti dalla nostra garanzia sugli anticorpi. A riprova della loro qualità, questi prodotti sono coperti dalla nostra garanzia sugli anticorpi: se l’anticorpo non funziona nelle applicazioni specificate nella nostra documentazione, inclusi gli elenchi nei nostri siti internet, i cataloghi e le schede tecniche, ti rimborseremo completamente o ti forniremo un anticorpo sostitutivo.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Soltanto per scopi di ricerca. Non idoneo per procedure diagnostiche.
Salvo diversa indicazione nelle specifiche del prodotto, gli anticorpi sono venduti solo per scopi di ricerca interna e non possono essere utilizzati per nessun altro fine tra cui, a titolo esemplificativo, qualsiasi uso commerciale, diagnostico o terapeutico. I nostri processi di validazione riguardano solo gli usi per scopi di ricerca e non confermano o assicurano che i nostri anticorpi possano essere utilizzati per usi non autorizzati secondo quanto qui stabilito.