Merck
HomeApplicazioniGenomicaPCR quantitativa (qPCR)
PCR quantitativa (qPCR)
qPCR basata su SYBR green
La PCR quantitativa in tempo reale (qPCR) usa molecole reporter fluorescenti per consentire la quantificazione dei prodotti amplificati. Come nella PCR convenzionale si amplificano stampi di DNA, cDNA o RNA, ma ad ogni ciclo si misura la fluorescenza per la quantificazione relativa o assoluta. Questa tecnica è utile in numerose aree della ricerca come l’analisi di espressione genica, la genotipizzazione, l’analisi di microRNA, l’analisi di variazione genetica e l’analisi di proteine.
Come analizzare i dati della qPCR
Si misura e quantifica la fluorescenza delle molecole reporter che tipicamente sono coloranti (es. SYBR®green, bromuro di etidio) che si intercalano fra le basi di DNA a doppio filamento, o sonde disegnate per legare una determinata sequenza di DNA (es. fari molecolari, sonde TaqMan®).
Quantificazione relativa dei dati della qPCR
Ci sono due metodi principali di quantificazione per i dati della qPCR. La quantificazione relativa, il metodo più comune, utilizza l’informazione ΔΔCt da cui si ricava il rapporto di espressione o abbondanza del gene bersaglio nel campione che viene confrontato con un gene di controllo e normalizzato contro il rapporto di espressione di un gene di riferimento. Poiché i valori di efficienza E per i geni bersaglio e di riferimento sono diversi, questo metodo spiega anche le differenze nei valori E. Questo metodo è impiegato più di frequente nell’analisi dell’espressione genica.
Quantificazione assoluta dei dati della qPCR
Il secondo metodo, quantificazione assoluta, è più comune in microbiologia ambientale e ricorre alla curva standard (SC). Il metodo basato sulle curve (SC) impiega diluizioni seriali di un templato a concentrazione nota, N0, per creare una curva di calibrazione standard usando la regressione lineare di log(N0) rispetto al CT (ciclo soglia). Questa viene poi usata per calcolare le concentrazioni del templato nel campione. Il metodo si basa sull’assunzione che il valore di efficienza del campione sia uguale a quello dello standard.
Articoli tecnici correlati
  • After a traditional PCR has been completed, the PCR/qPCR data analysis is conducted by resolution through an agarose gel or, more recently, through a capillary.
  • Real-time polymerase chain reaction allows researchers to estimate the quantity of starting material in a sample. It has a much wider dynamic range of analysis than conventional PCR
  • PCR assay guide navigates you through primer validation and other assay optimization factors to ensure high sensitivity and specificity for optimum DNA/ RNA quantification.
  • The entire PCR workflow is vulnerable to factors which introduce variability. Many of the variable components are unavoidable, such as the source of the sample or the requirement for a reverse transcription step. Assay design is also highly variable and can make the difference between PCR success and failure and also contributes to the reproducibility and sensitivity of an assay.
  • Dual-Labeled Probes are the most common probe type for qPCR and are often referred to as hydrolysis probes.
  • Visualizza tutti (39)
Protocolli correlati
  • Our SYBR Green qPCR Protocol is a method designed to detect accurate quantification of gene expression and RT-PCR reactions
  • Chromatin Immunoprecipitation quantitative real-time PCR (ChIP-qPCR) is commonly used in studies that focus on specific genes and potential regulatory regions across differing experimental conditions and data analysis. qPCR enables DNA analysis in real time by analyzing fluorescent signal intensities that are proportional to the amount of amplicon.
  • Primer Concentration Optimization Protocol is an approach to create a matrix of reactions. This is used to test a range of concentrations for each primer against different concentrations of the partner primer.
  • Optimization of qPCR conditions is important for the development of a robust assay. The two main approaches are optimization of primer concentration and/or annealing temperatures.
  • Multiplex qPCR employing probe-based chemistries is a demanding application that often requires extensive optimization and validation.
  • Visualizza tutto (32)