Preparazione dei terreni
La preparazione dei terreni di coltura influisce significativamente sulla crescita delle cellule di mammifero e sull’esito degli esperimenti. Analogamente, esistono terreni specificamente sviluppati per la coltivazione dei microrganismi in vitro. I terreni di coltura costituiscono una fonte di energia per l’accrescimento delle cellule e contengono composti in grado di regolare i processi cellulari. Le colture di cellule procariotiche ed eucariotiche possono avere esigenze di accrescimento specifiche. La scelta del terreno più adatto dipende dal tipo di coltura, dallo scopo e dalla densità cellulare richiesta.
Articoli tecnici correlati
- This is a cell culture cross-reference chart to find our cell culture products, inclusing Corning Cellgro's cell culture products and DPBS.
- Invitrogen/Gibco Media Cross Reference Chart for tissue culture media. Find direct replacements for Gibco cell culture products in Europe.
- Find direct replacements for Gibco by Life Technologies media or Invitrogen cell culture products. All Gibco media equivalents such as FBS, EMEM (Eagle), PBS, and trypsin include a CoA.
- Serum cross reference tables allow you to find our products to replace sera from Invitrogen/Gibco, Hycolne, Mediatech, Biowhittaker, Biomeda, and Fisher.
- Bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.
- Visualizza tutti (28)
Protocolli correlati
- Protect your investment with best practices for storing and thawing FBS and other sera. Sample FBS for validation in your cell culture protocol.
- Protocol for the seeding and cultivation of primary cells received in cryopreserved or proliferating formats. Information on primary cell culture, cell handling and passaging.
- Plant tissue culture media are generally sterilized by autoclaving at 121 °C and 1.05 kg/cm2 (15-20 psi). The time required for sterilization depends upon the volume of medium in the vessel.
- Protocol for charcoal stripping fetal bovine serum for hormonal depletion, with and without heat inactivation.
- Visualizza tutto (3)
Preparazione dei terreni
I terreni di coltura commerciali sono forniti in forma disidratata o in polvere, come liquido concentrato o come soluzione di lavoro. I terreni disidratati per le colture in brodo devono essere sciolti in acqua distillata; si procede, quindi, alla regolazione del pH finale, prima della sterilizzazione. I terreni in polvere per le colture agarizzate devono essere sciolti in acqua distillata, mescolati, bolliti o autoclavati e infine versati in piastre di Petri sterili con tecniche asettiche. I terreni forniti sotto forma di concentrati liquidi devono essere diluiti asetticamente in acqua distillata, poi si regola il pH e li si distribuisce in recipienti sterili per lo stoccaggio. I terreni di coltura forniti come soluzioni di lavoro, una volta aggiunti il siero o altri supplementi richiesti mediante filtrazione sterilizzante e/o in condizioni asettiche e portati alla temperatura appropriata per la proliferazione cellulare, sono pronti all’uso.
Sterilizzazione dei terreni di coltura
I terreni di coltura preparati dalle polveri prima dell’uso devono essere sterilizzati per filtrazione, riscaldamento o in autoclave. Sebbene i terreni liquidi siano spesso forniti sterili e pronti all’uso, si raccomanda la filtrazione sterilizzante, specialmente se prima dell’uso si devono aggiungere siero o altri supplementi. In seguito alla sterilizzazione, quando si manipolano i terreni è bene ricorrere a tecniche asettiche per evitare contaminazioni crociate o la proliferazione di microrganismi indesiderati.
Supplementi dei terreni di coltura
Alcuni supplementi richiesti per la coltivazione o la regolazione delle cellule sono instabili o sensibili al calore; pertanto, essi vanno aggiunti al terreno basale sterilizzato con il calore immediatamente prima dell’uso. Un supplemento comunemente utilizzato nei terreni di coltura per cellule animali è il siero, di solito di origine bovina (FBS). Per la coltura di alcuni tipi di cellule possono essere necessari ormoni, fattori di crescita e specifiche molecole di segnalazione. Additivi come l’IPTG vengono usati per indurre l’espressione di proteine. Ai terreni è anche possibile aggiungere antibiotici per controllare la proliferazione di batteri e funghi, sebbene la contaminazione possa essere ben controllata con appropriate metodiche di trattamento e stoccaggio.
Stoccaggio e impiego dei terreni di coltura
I terreni di coltura liquidi, commerciali o preparati, i terreni agarizzati in piastra e le soluzioni di lavoro vengono solitamente conservati a 4 °C e al buio, per prevenire la crescita dei microrganismi opportunisti e la degradazione indotta dalla luce dei componenti del terreno di coltura. Prima dell’inoculo, i terreni devono essere portati alla temperatura opportuna per la crescita cellulare.