Colorazioni per batteriologia
La batteriologia è vecchia quasi quanto il microscopio. Grazie alle colorazioni e alle tecniche attuali, quelle che una volta erano delle semplici entità minuscole e mobili, ora possono essere rilevate, identificate e classificate in modo rapido e specifico.
La nostra gamma completa di prodotti innovativi per la batteriologia comprende soluzioni e kit per colorazioni brillanti e pronte all'uso, alternative user-friendly prive di fenolo, oltre a un portafoglio completo di reagenti e strumenti ausiliari.
Offriamo soluzioni, colorazioni e kit pronti per l'uso, registrati IVD e certificati CE, sottoposti a controlli di qualità completi, che li rendono adatti per l'uso nella diagnostica clinica e nel controllo qualità industriale. L’elevata qualità, la lunga durata e la riproducibilità da lotto a lotto garantiscono risultati definitivi e riproducibili, per facilitare i test di batteriologia anche nei casi diagnostici più difficili.
Colorazione di Gram
La colorazione di Gram è una procedura di colorazione fondamentale e molto comune utilizzata per differenziare due grandi gruppi di batteri in base a differenze nella composizione della parete cellulare. La differenziazione si ottiene poiché i batteri Gram-positivi mantengono una colorazione viola-blu, mentre i batteri Gram-negativi vengono decolorati dal solvente organico e diventano rosa-arancio quando vengono controcolorati. Forniamo le varie soluzioni necessarie per eseguire questa procedura in più fasi con sicurezza, velocità e facilità in qualsiasi laboratorio o settore clinico. Scopri i nostri coloranti cristal violetto e anilina, le soluzioni di iodio e i decoloranti per la colorazione di Gram e il colorante di contrasto arancio safranina, in flaconi di PE sicuri e disponibili in una varietà di confezioni e dimensioni. Per la tua sicurezza, forniamo anche un kit senza fenolo. Le nostre soluzioni e kit per la colorazione di Gram sono facili da gestire e forniscono risultati di colorazione affidabili.
Batteri acido-resistenti
Per il rilevamento più affidabile di questi batteri patogeni, offriamo un'ampia selezione di soluzioni e kit idonei per la colorazione manuale o automatica. Esegui il rilevamento della fluorescenza al microscopio con le nostre soluzioni di colorazione acido-resistenti e il kit di colorazione AFB-Fluor (anche in versione senza fenolo) oppure prova le nostre soluzioni di Ziehl-Neelson per la colorazione a caldo di strisci o sezioni in paraffina. Puoi inoltre scegliere la colorazione a freddo di Ziehl-Neelsen modificata con i nostri kit AFB-Color pronti all'uso.
Prodotti ausiliari per batteriologia
Trova tutto ciò che serve al tuo flusso di lavoro per preparare, fissare, colorare e montare i tuoi campioni batteriologici. Offriamo una vasta gamma di prodotti per batteriologia, inclusi fissativi affidabili, mezzi di montaggio acquosi e non, oli da immersione con eccellenti proprietà rifrangenti e molti altri reagenti, solventi, soluzioni, eccipienti e strumenti di elevata qualità. Soddisfiamo le tue esigenze, in ogni fase.
Vetrini di controllo TISSUE-TROL™
I vetrini di controllo Tissue-Trol™ prodotti da Sigma-Aldrich® sono costituiti da sezioni di tessuto incluse in paraffina con caratteristiche note, inclusa la presenza di specifici patogeni microbici. I vetrini di controllo istologico rappresentano un supporto essenziale per le procedure di controllo qualità che monitorano le prestazioni delle colorazioni nei laboratori di patologia.