V900016
Acido L-(+)-lattico
Vetec™, reagent grade, 86%
Sinonimo/i:
Acido (S)-2-idrossipropionico, Acido sarcolattico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
86%
Gruppo funzionale
carboxylic acid
hydroxyl
Stringa SMILE
C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup