V800455
Bromuro di potassio
AR, ≥99.5%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
AR
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥99.5%
Stato
crystalline powder
pH
5.0-6 (25 °C, 119 g/L)
Punto di fusione
734 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.3%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.0003%
heavy metals (as Pb): ≤0.0002%
Stringa SMILE
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)