V800330
Potassium nitrate
AR, ≥99.5%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
AR
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥99.5%
Stato
crystalline
pH
5.5- 9.0 (5% in water)
Punto di fusione
334 °C (lit.)
Cationi in tracce
Fe: ≤0.0005%
Na: ≤0.1%
heavy metals (as Pb): ≤0.0001%
Stringa SMILE
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)