V800290
Oxalic acid
AR, ≥99%
Sinonimo/i:
Ethanedioic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
AR
Densità del vapore
4.4 (vs air)
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥99%
Forma fisica
crystalline
Punto di fusione
189.5 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: ~108 g/L at 25 °C
Densità
1.9 g/cm3 at 25 °C
Stringa SMILE
OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1