V800144
Diisopropyl ether
LR, ≥98%
Sinonimo/i:
Isopropyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
LR
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
120 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥98%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
827 °F
Limite di esplosione
1-21 %, 100 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.367 (lit.)
P. ebollizione
68-69 °C (lit.)
Punto di fusione
−85 °C (lit.)
Densità
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)OC(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-20.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-29 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)