V800002
1,2-dicloroetano
LR, ≥99%
Sinonimo/i:
Cloruro di etilene, Dicloroetano
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
LR
Densità del vapore
3.4 (20 °C, vs air)
Tensione di vapore
87 mmHg ( 25 °C)
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
775 °F
Limite di esplosione
15.6 %
dilution
(for analytical testing)
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
P. ebollizione
83 °C (lit.)
Punto di fusione
−35 °C (lit.)
Densità
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?