1686411
USP
Trigonelline
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Trigonelline monohydrate, 1-Methylpyridinium-3-carboxylate monohydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
trigonella
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C7H7NO2/c1-8-4-2-3-6(5-8)7(9)10/h2-5H,1H3
WWNNZCOKKKDOPX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3