1685500
USP
2-[N-(2,2,2-Trifluoroethyl)amino]-5-chlorobenzophenone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5-Chloro-2-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]benzophenone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
FC(F)(F)CNc1c(cc(cc1)Cl)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H11ClF3NO/c16-11-6-7-13(20-9-15(17,18)19)12(8-11)14(21)10-4-2-1-3-5-10/h1-8,20H,9H2
MKBQTVZIYPYTSC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)