PHR8916
Alprazolam Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
2-(2-Acetylhydrazino)-7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine, 2-(2-Acetylhydrazino)-7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Descrizione
API family: alprazolam
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famiglia di API
alprazolam
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
InChI
1S/C17H15ClN4O/c1-11(23)21-22-16-10-19-17(12-5-3-2-4-6-12)14-9-13(18)7-8-15(14)20-16/h2-9H,10H2,1H3,(H,20,22)(H,21,23)
RIYMFZCORTVORQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)