1022808
USP
2-Amino-5-chlorobenzophenone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-Chloro-2-benzoylaniline
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Descrizione
API family: alprazolam
Famiglia di API
chlordiazepoxide , alprazolam, oxazepam; prazepam
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
96-98 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10ClNO/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,15H2
ZUWXHHBROGLWNH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
388.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
198 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)