PHR2081
Pyrantel Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
(Z)-1-Methyl-2-[2-(2-thiophenyl)vinyl]-1,4,5,6-Tetrahydropyrimidine 4,4′-methylenebis[3-hydroxy-2-naphthoate]
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0000403
traceable to USP 1584014
Famiglia di API
pyrantel
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)