Documenti fondamentali
Y0002158
Pyrantel impurity C
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Thiophenecarboxaldehyde, Thenaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.15
Beilstein:
105819
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Famiglia di API
pyrantel
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Indice di rifrazione
n20/D 1.591 (lit.)
P. ebollizione
198 °C (lit.)
75-77 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cccs1
InChI
1S/C5H4OS/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
CNUDBTRUORMMPA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Pyrantel impurity C EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)