1672359
USP
Torsemide Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-(3-Methylphenyl)-2H-pyrido[4,3-e]-1,2,4-thiadiazin-3(4H)-one 1,1-dioxide, 4-m-Tolyl-2H-pyrido[4,3-e][1,2,4]thiadiazin-3(4H)-one 1,1-dioxide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
torsemide
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S]1(=O)(=O)NC(=O)N(c3c1cncc3)c2cc(ccc2)C
InChI
1S/C13H11N3O3S/c1-9-3-2-4-10(7-9)16-11-5-6-14-8-12(11)20(18,19)15-13(16)17/h2-8H,1H3,(H,15,17)
QMCVPDNHQUBJPG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)