1672337
USP
Torsemide Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N-[(Ethylamino)carbonyl]-4-[(3-methylphenyl)amino]-3-pyridinesulfonamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
torsemide
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC1=CC(NC2=CC=NC=C2S(=O)(NC(NCC)=O)=O)=CC=C1
InChI
1S/C15H18N4O3S/c1-3-17-15(20)19-23(21,22)14-10-16-8-7-13(14)18-12-6-4-5-11(2)9-12/h4-10H,3H2,1-2H3,(H,16,18)(H2,17,19,20)
ZPXQRKMODMEHCM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also, for use with USP monograph such as Torsemide
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3