1666006
USP
(E)-Thiothixene
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(E)-N,N-Dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]thioxanthene-2-sulfonamide, trans-Thiothixene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
thiothixene
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(N(C)C)c1cc2c(cc1)Sc3c(cccc3)\C\2=C\CCN4CCN(CC4)C
InChI
1S/C23H29N3O2S2/c1-24(2)30(27,28)18-10-11-23-21(17-18)19(20-7-4-5-9-22(20)29-23)8-6-12-26-15-13-25(3)14-16-26/h4-5,7-11,17H,6,12-16H2,1-3H3/b19-8-
GFBKORZTTCHDGY-UWVJOHFNSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)