1659001
USP
Thimerosal Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2,2′-Dithiodibenzoic acid, 2-Carboxyphenyl disulfide, Bis(2-carboxyphenyl) disulfide, Dithiosalicylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
thimerosal
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
287-290 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccccc1SSc2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C14H10O4S2/c15-13(16)9-5-1-3-7-11(9)19-20-12-8-4-2-6-10(12)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18)
LBEMXJWGHIEXRA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)