1652056
USP
Tetrahydrozoline Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N-(2-Aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxamide
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
tetrahydrozoline
Confezionamento
pkg of 25 mg
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(CCN)C(=O)C1CCCc2c1cccc2
InChI
1S/C13H18N2O/c14-8-9-15-13(16)12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12/h1-2,4,6,12H,3,5,7-9,14H2,(H,15,16)
ASNYEBSCXSIDAC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Applicazioni
- Tetrahydrozoline Hydrochloride
- Tetrahydrozoline Hydrochloride Ophthalmic Solution
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)