1611966
USP
Selenium Sulfide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Selenium disulfide
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
selenium sulfide
Confezionamento
pkg of 200 mg
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecules)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Se](=S)=S
InChI
1S/S2Se/c1-3-2
JNMWHTHYDQTDQZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)