1.09915
Selenium standard
1000 mg Se, (SeO₂ in HNO₃) Titrisol®
Sinonimo/i:
Selenium standard for aqueous matrices
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Titrisol®
Stato
concentrate
Concentrazione
1000 mg Se in nitric acid
tecniche
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
Densità
1.03 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Risultati analitici
Determination method: ICP-OES.
(traceable of NIST - SRM 3149)
Accuracy of the method: +/- 5 mg
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2