Key Documents
1.09987
Supelco
Copper standard
1000 mg Cu, (CuCl₂ in H₂O) Titrisol®
Sinonimo/i:
Copper Reference Standard for ICP/AAS
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Titrisol®
Forma fisica
concentrate
Concentrazione
1000 mg Cu in H2O
tecniche
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
3.2 (20 °C in H2O)
Densità
1.04 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Risultati analitici
content (Cu): 1000 mg / Ampoule
Determination method: Complexometric titration.
(traceable to NIST - SRM 682)
Accuracy of the method: +/- 2mg
Note legali
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4