1605523
USP
Ropivacaine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(R)-Ropivacaine hydrochloride monohydrate, (2R)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-propyl-2-piperidinecarboxamide hydrochloride monohydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ropivacaine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[Cl-].N1([C@H](CCCC1)C(=O)Nc2c(cccc2C)C)CCC.[H+]
InChI
1S/C17H26N2O.ClH/c1-4-11-19-12-6-5-10-15(19)17(20)18-16-13(2)8-7-9-14(16)3;/h7-9,15H,4-6,10-12H2,1-3H3,(H,18,20);1H/t15-;/m1./s1
NDNSIBYYUOEUSV-XFULWGLBSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Fentanyl Citrate and Ropivacaine Hydrochloride Compounded Injection
- Ropivacaine Hydrochloride
- Ropivacaine Hydrochloride Injection
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Heart
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)