PHR2306
Ropivacaine Related Compound B
Sinonimo/i:
(R)-(+)-1-Propylpiperidine-2-carboxylic acid (2,6-dimethylphenyl)-amide hydrochloride monohydrate
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0000743
traceable to USP 1605523
Livello qualitativo
Famiglia di API
ropivacaine
Stato
solid
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Heart
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)