1570326
USP
Propafenone Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(2E)-1-{2-[(2RS)-2-Hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl}-3-phenylprop-2-en-1-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
propafenone
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C21H25NO3/c1-2-14-22-15-18(23)16-25-21-11-7-6-10-19(21)20(24)13-12-17-8-4-3-5-9-17/h3-13,18,22-23H,2,14-16H2,1H3/b13-12+
STGHQQSGJSJCGH-OUKQBFOZSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Propafenone Hydrochloride
- Propafenone Hydrochloride Extended-Release Capsules
- Propafenone Hydrochloride Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3