1566045
USP
Prochlorperazine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-Chloro-10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]-10H-phenothiazine dihydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
prochlorperazine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Also, for use with USP monographs such as:
- Prochlorperazine Maleate
- Prochlorperazine Maleate Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Lact. - Repr. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)