C24507
1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
(RS)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, NSC 86164, Norchlorcyclizine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
90%
Stato
powder
P. ebollizione
178-180 °C/0.5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
65-70 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1)C(N2CCNCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H19ClN2/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20/h1-9,17,19H,10-13H2
UZKBSZSTDQSMDR-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
C24507-1G | 4061833476444 |
C24507-250MG |