1548407
USP
Potassium sorbate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Potassium 2,4-hexadienoate, Sorbic acid potassium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
potassium sorbate
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[K+].C\C=C\C=C\C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O2.K/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/b3-2+,5-4+;
CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- Budesonide Nasal Spray
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)