Documenti fondamentali
1538312
USP
Picroside I
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Picroside I, (1aS,1bS,2S,5aR,6S,6aS)-6-Hydroxy-1a-(hydroxymethyl)-1a,1b,2,5a,6,6ahexahydrooxireno[2’,3’:4,5]cyclopenta[1,2-c]pyran-2-yl 6-O-[(2E)-3-phenyl-2-propenoyl]-β- Dglucopyranoside
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
certified by the USP
PM
492.48 (C24H28O11)
Confezionamento
pkg of 20 mg
Produttore/marchio commerciale
USP 1538312
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)