Documenti fondamentali
PHL89758
Picroside I
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(1aS,1bS,2S,5aR,6S,6aS)-1a,1b,2,5a,6,6a-Hexahydro-6-hydroxy-1a-(hydroxymethyl)oxireno[4,5]cyclopenta[1,2-c]pyran-2-yl-β-D-glucopyranoside 6-[(2E)-3-phenyl-2-propenoate], 6′-Cinnamoylcatalpol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H28O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
492.47
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](COC(/C=C/C2=CC=CC=C2)=O)O[C@H]1O[C@@H]3OC=C[C@]4([H])[C@@]3([H])[C@](O5)(CO)[C@@H]5[C@H]4O
InChI
1S/C24H28O11/c25-11-24-16-13(17(27)21(24)35-24)8-9-31-22(16)34-23-20(30)19(29)18(28)14(33-23)10-32-15(26)7-6-12-4-2-1-3-5-12/h1-9,13-14,16-23,25,27-30H,10-11H2/b7-6+/t13-,14-,16-,17+,18-,19+,20-,21+,22+,23+,24-/m1/s1
XZGPUOQGERGURE-LUVHZPKESA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Azioni biochim/fisiol
Phytochemical found within a Traditional Chinese Medicine herbal preparation. Picroside I, an iridoid glycoside, is a hepatoprotective agent.
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
111937-100G4061838344984
111937-500G
111937-5G4061836681937
PHL89758-20MG