1516003
USP
Phencyclidine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-(1-Phenylcyclohexyl)piperidine hydrochloride, PCP hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
phencyclidine
Produttore/marchio commerciale
USP
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule II; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Cl.C1CCN(CC1)C2(CCCCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H25N.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)17(12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h1,4-5,10-11H,2-3,6-9,12-15H2;1H
BUAJNGPDPGKBGV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)