Key Documents
1500502
USP
Sistema per contare particelle
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Sospensioni di microsfere polistireniche
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Forma fisica
particles
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea emittente. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la SDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente. Per ulteriori informazioni e supporto, consultate il sito di tale Farmacopea.
Applicazioni
Contaparticelle standard di riferimento USP per test e saggi di qualità specificati.
Utilizzato anche per calibrazione, studi di recupero e conteggio accurato di particelle per standard di riferimento secondo quanto disposto dai capitoli generali della Farmacopea degli Stati Uniti (USP):
  • 〈1788.1〉 Metodo a oscuramento della luce per la determinazione delle particelle sub-visibili
  • 〈1788.3〉 Metodo di imaging a flusso (flow imaging) per la determinazione delle particelle sub-visibili
  • 〈1788〉 Metodi per la determinazione delle particelle sub-visibili
Utilizzato inoltre in un metodo di valutazione dell′integrità del sistema per la preparazione del microscopio e per confronti tra conte dell′istruttore e degli operatori.
Risultati analitici
Questi prodotti sono per test e analisi soltanto. Non possono essere somministrati a umani o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di nessun genere.  ​
Altre note
Si potrebbero applicare restrizioni alle vendite.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2