1479020
USP
Orphenadrine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N-Ethyl-N,N-dimethyl [2-(2-methylbenzhydryloxy)ethyl]ammonium chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
orphenadrine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C20H28NO.ClH/c1-5-21(3,4)14-15-22-16-18-11-7-9-13-20(18)19-12-8-6-10-17(19)2;/h6-13H,5,14-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
LHNAJQVIYDAYMX-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Orphenadrine Citrate
- Orphenadrine Citrate Extended-Release Tablets
- Orphenadrine Citrate Injection
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3