PHR2957
Orphenadrine Related Compound B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
N-Ethyl-N,N-dimethyl [2-(2-methylbenzhydryloxy)ethyl]ammonium chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1479020
Famiglia di API
orphenadrine
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 40 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C20H28NO.ClH/c1-5-21(3,4)14-15-22-16-18-11-7-9-13-20(18)19-12-8-6-10-17(19)2;/h6-13H,5,14-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
LHNAJQVIYDAYMX-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)