PHR2959
Orphenadrine Related Compound E
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
N,N-Dimethyl-2-[(3-methylphenyl)phenylmethoxy]ethanamine, Orphenadrine Impurity E (Ph. Eur.), Orphenadrine Related Compound A (As Free Base), N,N-Dimethyl-2-[phenyl(m-tolyl)methoxy]ethanamine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1479053
Famiglia di API
orphenadrine
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 100 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C18H23NO/c1-15-8-7-11-17(14-15)18(20-13-12-19(2)3)16-9-5-4-6-10-16/h4-11,14,18H,12-13H2,1-3H3
VSIVTUKDXUYWPL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)