Documenti fondamentali
1463927
USP
Nisoldipine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Famiglia di API
nisoldipine
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Nisoldipine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)