S0375
D-Saccharic acid 1,4-lactone monohydrate
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
D-Glucaric acid-1,4-lactone, D-Saccharolactone
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Impurezze
≤10.0% water (Karl Fischer)
Colore
white
Punto di fusione
91 - 93 °C ((196 - 199 °F ))
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.O[C@@H]1[C@@H](O)C(=O)O[C@@H]1[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-1-2(8)6(12)13-4(1)3(9)5(10)11;/h1-4,7-9H,(H,10,11);1H2/t1-,2-,3+,4+;/m1./s1
NPFKVZHSFSFLPU-QGBSHYGGSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3